Learn More
Fisherbrand™ Quadratische Wägeschiffchen, blau
Artikelnummer. 15738187 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
46 x 46 x 8 mm
85 x 85 x 24 mm
140 x 140 x 22 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15738187
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ quadratische Wägeschiffchen in Blau sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
  • Hergestellt und verpackt in einem Reinraum.
  • Erhältlich in Weiß, Schwarz oder Blau für optimalen Farbkontrast und um eine vollständige Probenentnahme zu gewährleisten.
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Temperaturbereich von -10 bis +70 °C (14 bis 158 °F).
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Die Wägeschiffchen sind flach und haben einen breiten, flachen Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
  • Abgerundete Ecken vereinfachen den Transfer.
  • 3 Größen.
  • 500er-Packung.
  • Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Farbe Blau
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Menge 500 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -10°C to +70°C
Temperaturbereich (metrisch) 14°F to 158°F
Abmessungen (L x B x H) 85 x 85 x 24 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.3 in.
Länge (metrisch) 85 mm
Breite (angloamerikanisch) 3.3 in.
Breite (metrisch) 85 mm
Höhe (metrisch) 24 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,94 in.