Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flasche, manipulationssichere Kappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- Bruchsicher
- Durchscheinend
- Manipulationssicher Klappverschluss
- Montiert
- Steril
- Graduiert
Spezifikation
Verschlussmaterial | HDPE |
Verschlusstyp | Manipulationssicher Klappverschluss |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 100/Karton |
Menge | 100/Karton |
Sterilität | Steril |
Graduated | Ja |
Form | Quadratisch |