Learn More
Gilac™ Quadratischer Eimer mit wasserdichtem Deckel, 12 l
Artikelnummer. 17998511
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
17998511 1 Stück
17908861 1 Stück
17998431 1 Stück
17978671 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17998511 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G615712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.68 CHF
    30.77 CHF / 1 Stück
    Sparen 12.91 CHF
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Quadratischer 12-Liter-Eimer mit wasserdichtem Deckel, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, mit wasserdichtem Deckel und Ausgießer.
  • Eimer, geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, mit wasserdichtem Deckel und Ausgießer.
  • Der luftdichte Deckel hält Aromen im Inneren und Gerüche draußen.
  • Im leeren Zustand stapelbar, kein Unterdruck, und auch bei geschlossenem Deckel nicht platzsparend.
  • Ermöglicht die Lagerung und den Transport von flüssigen Zubereitungen.
  • Abschluss in Litern.
  • Auslaufbereich, der Wasseransammlungen beim Reinigen verhindert, und Verschleißschutzrand, der den Eimer vom Boden abhebt.
  • Korpus aus HDPE und Deckel aus LDPE.
  • Griff aus Edelstahl.
  • Die Außenmaße schließen den Griff mit ein.
Spezifikation
Enthält Eimer, Griff und Deckel
Menge 12 L