Learn More
Kartell™ Quadratische Flaschen
Artikelnummer. 10234711
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
400 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10234711 50 ml 400 Stück
12308198 25 ml 10 Stück
10236124 500 ml 1 Stück
11382874 1000 ml 1 Stück
10768335 2000 ml 1 Stück
12553367 100 mL 100 Stück
12000582 250 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10234711 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0060900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 CHF
    285.46 CHF / 400 Stück
    Sparen 15.54 CHF
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Platzsparende Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von festen oder flüssigen Proben, auch bei mittel- bis hochviskosen, pastösen oder körnigen Materialien. Die griffigen Kappen können zur Sicherung fest verdrahtet werden. Die präzise Graduierung und die halbtransparenten Wände ermöglichen ein klares und genaues Ablesen des Inhalts.
  • Das Siegel wird durch die Qualität von Kappe und Mundgewinde sowie das Vorhandensein einer Unterkappe gewährleistet.
  • Dauerhafter, erhaben aufgedruckter Graduierungsstempel.
  • GEEIGNET FÜR LEBENSMITTEL GEMÄSS EG-Verordnung 10/2011.
  • Sie sind hinsichtlich der verwendeten Rohstoffe gemäß 1907/2006 (REACH), BSE/TSE und 2002/95/EG (RoSH) sicher.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,7 oz.
Farbe Naturfarben
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Zertifizierung/Konformität EG-Verordnung 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE/TSE, 2002/95/EG (RoSH)
Closure Included Ja
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Form Quadratisch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Graduierte quadratische Weithalsflasche
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar