Learn More
Squalan, TRC
Artikelnummer. 30412652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412652 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS683750100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Squalane
CAS 111-01-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C30 H62
Menge 100 g
Synonym Tetracosane','2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane (ACI), Biolip P 90, Cetiol SQ, Cosbiol, Dodecahydrosqualene, Fitoderm, Mild Finish 20P, Neossance Squalane, Neossance squalene, Nikko Squalane, Nikkol Refined Olive Squalane, Nikkol Sugar Squalane, NSC 6851, Perhydrosqualene, Phtyosqualan, Phytiane LS, Phytolane LS, Phytosqualan, Phytosqualane, Plantasens Olive Squalane, Pripure 3759, Pripure 379, Pripure SQV 3759, Robane, Sophim Squalane-S, Spinacane, SQ-CONO, Squalan, Squalane, Squalane N, Sugar Squalane, Super Squalane, Vitabiosol
InChI-Formel InChI=1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC-Name 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosan
Molekulargewicht (g/mol) 422.81
Formelmasse 422.4852
Reinheit (%) >95