Learn More
Beckman Coulter™ SPRIselect™
Click to view available options
Menge:
5mL
60mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
60 Milliliter
Beschreibung
Proprietary SPRI paramagnetic bead-based chemistry provides:
- Tunable fragment size selection to suit specific applications
- Predictable, consistent size selection between runs and reagent lots
- Compatibility with manual and automated processing
- Customizable size selection: from 150 to 800 base pairs
- Suitable for manual or automated workflows; can be run on Biomek platforms
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15-30°C |
| Form | Flüssig |
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Automated processing systems, e.g. Biomek |
| Matrix- und Größenstandards | Tunable size selection from 150 to 800 base pairs |
| pH | 8.0 - 8.4 |
| Menge | 5mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
| Probentyp | Nucleic Acid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.