Learn More
Edulab Federverlängerung, Stahl, 200er-Packung
Artikelnummer. 30280265
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatzfeder
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30280265 Ersatzfeder 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280265 Lieferant Edulab Lieferanten-Nr. VTN12302388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.95 CHF
    62.46 CHF / 200 Stück
    Sparen 2.49 CHF
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spiralfeder aus Stahl mit doppelten Schlaufenenden, ideal für Physikexperimente und Bewegungsstudien.
  • Stahlspiralfeder mit doppelten Schlaufenenden zur sicheren Befestigung
  • End-zu-End-Länge von 50 mm (1,96 in.) und eine Länge im zusammengeklappten Zustand von 24 mm (0,94 in.). ohne Reifen
  • Außendurchmesser 15 mm (0,59 in.)
  • Lässt sich auf etwa 200-230 mm (8-9 in.) ausziehen. und kehrt ohne Verformung zu ihrer ursprünglichen Länge zurück
  • Ideal zum Studium der Bewegung von Massen an einer Feder, des Hookeschen Gesetzes, der potenziellen Energie und verwandter physikalischer Konzepte
  • Bietet eine visuell und kinästhetisch effektive Methode zum Erlernen der Federdynamik.
  • Einzelne Feder für Einzelversuche enthalten
Spezifikation
Produkttyp Ersatzfeder