Learn More
BRAND™ Federklemme
Artikelnummer. p-7164801 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
32 mm
51 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10097390
Marke: BRAND™ 76045
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Federklemmen für die Wandmontage von zylindrischen Gerätekomponenten.
  • Federstahl, beschichtet mit Zink und Polyethylen
  • Kratzfest
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für die Wandmontage von zylindrischen Gerätekomponenten wie Rohren, Schläuchen usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Federklemme
Material Zink, PE-beschichteter Stahl
Enthält 1 Bohrung, 4 mm
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Beschichtung Polyethylene