Learn More
Julabo™ Federklemmen für Schüttelwasserbäder
Click to view available options
Typ:
Federklemme
Federklemmenset
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Erlenmeyerkolben
100 ml-Erlenmeyerkolben
10 ml-Erlenmeyerkolben
12–135 mm und 5–190 mm L-Federn
200 bis 250 ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
300 ml-Erlenmeyerkolben
500 ml-Erlenmeyerkolben
50 ml-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Basic tray 8970630, SW22, SW23 Shaking water bath |
| Typ | Federklemmenset |
| Aufnahmevermögen | 12–135 mm und 5–190 mm L-Federn |
| Enthält | 12 Spring clamps 135mm and 5 spring clamps 190mm L |