Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Federklemme
Artikelnummer. 10757441
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10757441
Marke: Edmund Bühler GmbH™ 0009 645
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Befestigung von Erlenmeyerkolben auf dem Universaltablett.
  • Edelstahl-Ausführung
  • Zum Befestigen von Erlenmeyerkolben am Universaltablett
  • Die Größen beziehen sich auf Erlenmeyerkolben, sind aber auch für Rundkolben, Becher usw. geeignet.
Spezifikation
Aufnahmevermögen 100 ml
Produkttyp Federklemme
Material Edelstahl