Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Federklemme
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Zum Befestigen von Erlenmeyerkolben am Universaltablett
- Die Größen beziehen sich auf Erlenmeyerkolben, sind aber auch für Rundkolben, Becher usw. geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 250 ml |
| Produkttyp | Federklemme |
| Material | Edelstahl |