Learn More
Invitrogen™ Humanes SPRED3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0746
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Spred3 synthetisches Peptid, PEP-0746, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Spred2 überein. PEP-0746 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20626 verwendet werden.Spezifikation
399473 | |
gereinigt | |
Humanes SPRED3 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q2MJR0 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
SPRED3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |