Learn More
SPP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SPP
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839954
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20416-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829954
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20416-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Catalyzes intramembrane proteolysis of some signal peptides after they have been cleaved from a preprotein, resulting in the release of the fragment from the ER membrane into the cytoplasm. Required to generate lymphocyte cell surface (HLA-E) epitopes derived from MHC class I signal peptides. May play a role in graft rejection. May be necessary for the removal of the signal peptide that remains attached to the hepatitis C virus core protein after the initial proteolytic processing of the polyprotein. Involved in the intramembrane cleavage of the integral membrane protein PSEN1. Cleaves the integral membrane protein XBP1 isoform 1 in a DERL1/RNF139- dependent manner.
Spezifikation
Spezifikation
SPP
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8TCT9, Q9D8V0
14950, 81502
SPP Fusion Protein Ag14158
Primary
-20°C
HM13
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
H13, hIMP1, histocompatibility (minor) 13, HM13, IMP 1, IMP1, IMPAS, IMPAS 1, Intramembrane protease 1, MSTP086, Presenilin like protein 3, PSENL3, PSL3, Signal peptide peptidase, SPP
Hm13
IgG
Antigen Affinity Chromatography