Learn More
Haldenwanger™ Mörser mit Ausguss
Marke: Haldenwanger™ 55/2/glazed
Additional Details : Gewicht : 0.31000kg
Spezifikation
100mL | |
Mörser | |
Mörser |
80mm | |
Mit Ausguss |
Marke: Haldenwanger™ 55/2/glazed
Additional Details : Gewicht : 0.31000kg
100mL | |
Mörser | |
Mörser |
80mm | |
Mit Ausguss |