Learn More
SpotSee SpotBot 4G Plus: Impact, Temperature, Humidity and Location Monitor
Artikelnummer. 17845606
Click to view available options
Beschreibung:
12-Monats-Vertrag für Mobilfunk-Konnektivität
3-Monats-Vertrag für Mobilfunk-Konnektivität
6-Monats-Vertrag für Mobilfunk-Konnektivität
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17845606
Marke: SpotSee SB4G12
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
SpotBot 4G Plus Helps You Reduce Damage and Optimize Your Supply Chain with GPS, Cellular and WiFi Connectivity
  • Monitor location, impact, temperature and humidity
  • Access to information through a secure, dedicated web portal
  • Accurate reporting of unacceptable conditions
  • Custom, timely alerts of changing conditions of your shipment
  • Includes 3 month 4G LTE-M connectivity contract
Spezifikation
Typ Datalogger System
Displaytyp Kein Display
Datenspeicher 16,000 Readings
Kalibrierung NIST
Alarmtypen Printed Report
Software Type Web, Android, Apple IOS
Akkutyp Lithium Battery Pack UN38.3
Akkulaufzeit 3.5 years with 1 connection per day
Beschreibung 12-Monats-Vertrag für Mobilfunk-Konnektivität
Enthält Mounting Hardware
Zertifizierung/Konformität CE, ROHS, FCC, IP67, UN 38.3
Schnittstelle 4G LTE-M, WiFi
IP-Schutzart IP67.
Material ABS
Arten von Sensoren Impact, Temperature, Humidity
Zur Verwendung mit (Anwendung) Supply chain / cold chain condition monitoring
Genauigkeit (relative Luftfeuchtigkeit) ± 2%RH
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C
Messbereich 3.5 - 100G, -20 to 60°C, 10 - 90% RH
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 to 140°F
Temperaturbereich (metrisch) -20 to 60°C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -4 to 140°F
Betriebstemperatur (metrisch) -20 to 60°C
Abmessungen (L x B x H) 131 x 39 x 46 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.8 in.
Höhe (metrisch) 46 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 131 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.5 in.
Breite (metrisch) 39 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 7 oz
Gewicht (metrisch) 190 g