Learn More
uvex Sport Occupational Black PU 65938 Low Shoe - Width 11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Uvex 1 Sportschuh 6593.8 O1 FO SRC
- Moderner, ultraleichter und flexibler O1-Arbeitsschuh ohne Zehenkappe
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Ableitwiderstand von weniger als 35 Megaohm
- Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
- Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort, klimaoptimierte und atmungsaktive Materialien
- Praktisch nahtfreier Aufbau aus Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Weich, Polsterung an Bund und Zunge
- Für leichte Anwendungen
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 6593.8
- Norm EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Größen: 35 bis 52
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Textil |
| Größe | 45 |
| Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
| Zehenmaterial | Normale Zehenkappen |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20347:2012 |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Modell | Uvex 1 |
| Mehr anzeigen |