Learn More
Vernickelter Schwamm mit 1 % Molybdän, Alfa Aesar™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel |
| Aussehen | Suspensions |
| Menge | 500 g |
| Geruch | Odorless |
| Form | Schwamm, mit 1%-igem Molybdän aktiviert |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |