Learn More
Nickelschwamm, 2 % Eisen und 2.5 % Chrom, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel |
| Farbe | Grau |
| Aussehen | Dark gray sponge |
| Menge | 100 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sponge Nickel, A-4000, promoted with 2% Iron and 2.5% Chromium
- Gefahr
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel, Aluminium, Chromium, Iron, Molybdenum