Learn More
Kobaltschwamm, A-8B46, gefördert mit Nickel und Chrom, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059566
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11346289
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044871.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sponge Cobalt, A-8B46, promoted with Nickel and Chromium, is used in synthetic chemistry for hydrogenation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00239945
Spezifikation
Menge 100 g
Form Slurry
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.