Learn More
Abnova™ SPOCK1 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16135795
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16135795
Marke: Abnova™ H00006695P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH30691.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 6695
Molekulargewicht 73.92
Name SPOCK1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MPAIAVLAAAAAAWCFLQVESRHLDALAGGAGPNHGNFLDNDQWLSTVSQYDRDKYWNRFRDDDYFRNWNPNKPFDKALDPSKDPCLKVKCSPHKVCVTQDYQTALCVSRKHLLPRQKKGNVAQKHWVGPSNLVKCKPCPVAQSAMVCGSDGHSYTSKCKLEFHACSTGKSLATLCDGPCPCLPEPEPPKHKAERSACTDKELRNLASRLKDWFGALHEDANRVIKPTSSNTAQGRFDTSILPICKDSLGWMFNKLDMNYDLLLDPSEINAIYLDKYEPCIKPLFNSCDSFKDGKLSNNEWCYCFQKPGGLPCQNEMNRIQKLSKGKSLLGAFIPRCNEEGYYKATQCHGSTGQCWCVDKYGNELAGSRKQGAVSCEEEQETSGDFGSGGSVVLLDDLEYERELGPKDKEGKLRVHTRAVTEDDEDEDDDKEDEVGYIW
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias FLJ37170/SPOCK/TESTICAN/TIC1
Gebräuchliche Bezeichnung SPOCK1
Gensymbol SPOCK1
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution