Learn More
Trajan™ Splitloser Liner für die Gaschromatographie
Borosilikatglaszylinder und Edelstahlnadeln sorgen für Festigkeit und Inertheit. Die Unterstützung ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbeurteilung.
80.00 CHF - 365.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Spritze mit fester Nadel |
---|---|
Volumen (metrisch) | 10 μl |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12957506
|
Trajan™
002983 |
0,72 mm | 22 G |
80.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12694915
|
Trajan™
002971 |
0,63 mm | 23 G |
365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
-
Spezifikation
Spritze mit fester Nadel | |
10 μl |