Learn More
Nabertherm™ Vertikaler Rohrofen, geteilte Ausführung, Serie RSV 1300 mit P570-Controller
Dank der geteilten Bauweise lassen sich die Arbeitsröhrchen leicht wechseln.Ein komfortabler Austausch verschiedener Arbeitsrohre ist leicht möglich.
Marke:  Nabertherm™ RI522V3AN3
Additional Details : Gewicht : 85.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17338149
  • 13227.26 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1300 °C
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Typ S-Thermoelement
  • Rahmen für vertikale Anwendung
  • Aufklappbare Ausführung für einfaches Einsetzen des Arbeitsrohrs
  • Im Lieferumfang des Arbeitsrohrs aus Material C 530 sind Faserstecker für die Anwendung unter Luft enthalten
  • Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
  • RSV: Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Ofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
P570
1000 mm
91 kg
Bis zu 1300 °C
120 mm