Learn More
Carbolite™ Geteilter Rohrofen
Marke:  Carbolite™ VST120600-230SN+&02-301
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12173360
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Die Öfen bestehen aus zwei Hälften die durch Scharniere miteinander verbunden sind. So können Sie leicht beladen oder um einen Versuchsaufbau bzw. ein separates Arbeitsrohr herum platziert werden.
Die HST Modelle sind ideal für den horizontalen Einsatz und die VST Modelle optimal für den vertikalen Einsatz geeignet. Die in vakuumgeformte keramische Faserisolierung eingebetteten Heizdrähte ermöglichen sehr schnelle Aufheiz- und Abkühlraten. Die Abkühlgeschwindigkeit kann durch Aufklappen der beiden Hälften noch beschleunigt werden. Das Heizelement der Öfen hat einen Innen-φ von 120mm und ist für Arbeitsrohre bis 110mm Aussen-φ geeignet. Auswechselbare Isolierscheiben an den Ofenenden ermöglichen den Einsatz unterschiedlicher Rohrdurchmesser am gleichen Ofen. Auch von diesen Klapprohröfen gibt es entsprechende Ausführungen mit drei Heizzonen (HZS und TVS). Sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Ausführung befinden sich die digitalen PID-Regler in einer separaten Box mit einem 2m langen Verbindungskabel.
Typ: VST 12/-/600
Temp. max.: 1200 °C
Leistung: 3,0 kW
Gefässlänge: 600mm
φ/L Rohr Aussen: 750/110mm
B/T/H Aussen: 350/350/700mm
Spezifikation
Spezifikation
45 min
1200 °C
700mm
3000 w
Spaltrohrofen
350 x 700 mm (B x H)
220 V