Beschreibung
- Serumflaschen enthalten kleine Proben für die Chargentrocknung auf einem Tablett
- Auch zum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern
- Trennstopfen sind separat erhältlich, um eine einfache Abdichtung zu gewährlei
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Trennstopfen |
| Durchmesser (metrisch) Stopfen | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trocknen kleiner Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 und 3 ml-Serumflaschen |
| Menge | 100/Packung |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Serumflaschenverschluss |
| Form | Flacher Griff, geteilter Vorbau |