Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Split-/splitlose konische FocusLiner
Artikelnummer. 12644935
Change view
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12644935 5/Packung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12644935 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 092036
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
    Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Varian-Geräten
Spezifikation
Menge 5/Packung
Länge (metrisch) 54 mm
Product Type GC-Einlass-Liner
Innendurchmesser (metrisch) 3,4 mm
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm