missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spirotetramat-Metabolit BYI08330-Monohydroxy, TRC

Artikelnummer. 17951795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951795 25 mg 25 Milligramm
17943735 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17951795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68331025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1172134-12-1
Summenformel C18 H25 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 303.4
Synonym stereoisomer of 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one, Spirotetramat-mono-hydroxy
IUPAC-Name 3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-Hydroxy-8-Methoxy-1-Azaspiro[4.5]Decan-2-One
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(C2O)c3cc(C)ccc3C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Spirotetramat-mono-hydroxy
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H25NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,15-16,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,15?,16?,18+
Formelmasse 303.1834
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.