Learn More
Spirotetramat-enol-glucosid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327024 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327024 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16972993AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spirotetramat-enol-glucoside
CAS 1172614-86-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Spirotetramat-enol-glucoside
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C24 H33 N O9
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-Azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-, cis-, cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, Spirotetramat-enol-glucoside
InChI-Formel InChI=1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14-,16-,18-,19+,20-,23+,24+/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4cc(C)ccc4C
IUPAC-Name 3-(2,5-Dimethylphenyl)-8-methoxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 463.5207
Menge 1 mL
Formelmasse 463.2206 g/mol