Learn More
Spironolacton, TRC
Artikelnummer. 30420405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420405 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68300050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spironolactone
CAS 52-01-7
Summenformel C24 H32 O4 S
Menge 50 mg
Synonym Spironolactone, (2'R)-7α-(Acetylsulfanyl)-3',4'-dihydro-5'H-spiro[androst-4-ene-17,2'-furan]-3,5'-dione, Pregn-4-ene-21-carboxylic acid','7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-','γ-lactone','(7α,17α)-, 17α-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid','17-hydroxy-7α-mercapto-3-oxo-','γ-lactone','acetate (6CI,8CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]','pregn-4-ene-21-carboxylic acid deriv., 17-Hydroxy-7α-mercapto-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone 7-acetate, 3-(3-Oxo-7α-acetylthio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid-γ-lactone, 3-(3-keto-7α-Acetylthio-17β-hydroxy-4-androsten-17α-yl)propionic acid lactone, 3'-(3-Oxo-7α-acetylthio-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)-propionic acid lactone, 7α-(Acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone, 7α-Acetylthio-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17β-carbolactone, Abbolactone, Aldace, Aldactone, Aldactone A, Aldopur, Almatol, Altex, Aquareduct, Berlactone, Deverol, Diatensec, Dira, Duraspiron, Euteberol, Lacalmin, Lacdene, Laractone, NSC 150399, Nefurofan, Novo-Spiroton, Osiren, Osyrol, Quimolactona, SC 9420, Sagisal, Sincomen, Spiresis, Spiretic, Spiridon, Spiro-Tablinen, Spiroctan, Spiroderm, Spirolactone, Spirolang, Spirolone, Spirone, Spironol, Spironolactone A, Supra-Puren, Suracton, Uractone, Urusonin, Verospiron, Verospirone, Xenalon
InChI-Formel InChI=1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
IUPAC-Name S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17,2'-oxolan]-7-yl] ethanthioat
Molekulargewicht (g/mol) 416.57
Formelmasse 416.2021