Learn More
Spirodiclofen, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Spirodiclofen |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 148477-71-8 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 4 (100 g/L at 20°C) |
| Schmelzpunkt | 93°C |
| Siedepunkt | Decomposes below the boiling point. |
| Synonym | 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutanoate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 411.32 |
| Mehr anzeigen |