Learn More
Invitrogen™ SPINT1 (HAI-1) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
808.00 CHF - 5150.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse O43278
Assay-Empfindlichkeit: 0,8 ng/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15435133
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHSPINT1
96 Test-Kit
808.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17824220
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHSPINT1X10
10 x 96 Tests
5150.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17105569
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHSPINT1X5
5 x 96 Tests
2895.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human SPINT1 (HAI-1) ELISA quantitates Hu SPINT1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SPINT1. Principle of the method The Human SPINT1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
The protein encoded by this gene is a member of the Kunitz family of serine protease inhibitors. The protein is a potent inhibitor specific for HGF activator and is thought to be involved in the regulation of the proteolytic activation of HGF in injured tissues. Alternative splicing results in multiple variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse O43278
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
6692
< 12 %
HRP
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
UNQ223/PRO256, HAI, HAI1, MANSC2
1 Std 20 Min
0,8 ng/mL
Biotin
Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
HAI, HAI1, MANSC2
< 10 %
RUO
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min