missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spinosad, TRC

Artikelnummer. 30003637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003637 5 mg 5 Milligramm
30004718 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6819205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 168316-95-8
Summenformel C42 H67 N O10 . C41 H65 N O10
Molekulargewicht (g/mol) 747
Synonym Blackhawk, Comfortis, Conserve, Entrust, Extinosad, GF 120, GF 120 Fruit Fly Bait, GF 120 NF Naturalyte, GF 120 Naturalyte Fruit Fly Bait, GF 1587, Gardens Alive Bulls-Eye, LY 232105, Laser, Laser (insecticide), Naturalyte, PP 105, SpinTor, Spinoace, Spinosad NT, Spinosyn A-spinosyn D mixt., Success, Success 4, Success Naturalyte, Tracer, Tracer Naturalyte, Tracer Naturalyte Insect Control, XDE 105
IUPAC-Name (1S,2S,5R,7S,9S,10S,14R,15S,19S)-15-[(2R,5S,6R)-5-(Dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy-19-ethyl-4,14-dimethyl-7-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-trimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-20-oxatetracyclo[10.10.0.02,10.05,9]docosa-3,11-dien-13,21-dione
SMILES CC[C@H]1CCC[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C3=C[C@H]4[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]5C(=C[C@H]4[C@@H]3CC(=O)O1)C)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H]6OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Spinosad
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C42H67NO10/c1-11-26-13-12-14-35(53-37-16-15-34(43(6)7)24(4)49-37)23(3)38(45)33-20-31-29(32(33)21-36(44)51-26)17-22(2)28-18-27(19-30(28)31)52-42-41(48-10)40(47-9)39(46-8)25(5)50-42/h17,20,23-32,34-35,37,39-42H,11-16,18-19,21H2,1-10H3/t23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30-,31-,32+,34+,35+,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1
Formelmasse 745.4765
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.