Learn More
Thermo Scientific Chemicals Spinosad, Mischung aus A und D
Artikelnummer. 17251316 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17251316 1 g 1 Gramm
17261316 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251316 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 467190010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 168316-95-8 | C42H71NO9 | 734.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168316-95-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Spinosad
Menge 1 g
Schmelzpunkt 142,0°bis 145,0 °C
Summenformel C42H71NO9
InChI-Schlüssel RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC1CCCC(OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)C(C)C(=O)C2CC3C4CC(CC4CCC3C2CC(=O)O1)OC1CC(C)C(OC)C(OC)C1OC
IUPAC-Name 13-{[5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy}-9-ethyl-14-methyl-2-[(2,3,4-trimethoxy-5-methylcyclohexyl)oxy]-icosahydro-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecane-7,15-dione
Molekulargewicht (g/mol) 734.03
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Spinosad
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Spinosad