missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPINK4 Antibody (285), DyLight 755 , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89955IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SPINK4 Monoclonal antibody specifically detects SPINK4 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Spezifikation
| SPINK4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| gastrointestinal peptide, MGC133107, serine peptidase inhibitor, Kazal type 4, serine protease inhibitor Kazal-type 4, serine protease inhibitor, Kazal type 4 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SPINK4 (NP_055286.1; Met1-Cys86). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 285 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 27290 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur