missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spinetoram, Dr. Ehrenstorfer
Beschreibung
Spinetoram
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Spinetoram |
| CAS | 935545-74-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Spinetoram |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C42 H69 N O10 or C43 H69 N O10 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Spinetoram, DE 175, Delegate, Delegate 25WG, Ethyl spinosad, GF 1640, Radiant, XDE 175 |
| SMILES | CCO[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2C[C@H]3CC[C@H]4[C@@H]5CC(=O)O[C@@H](CC)CCC[C@H](O[C@H]6CC[C@@H]([C@@H](C)O6)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C5=C[C@H]4[C@@H]3C2)[C@@H]1OC.CCO[C@@H]7[C@@H](OC)[C@H](C)O[C@@H](O[C@H]8C[C@@H]9[C@@H](C8)C(=C[C@H]%10[C@@H]%11CC(=O)O[C@@H](CC)CCC[C@H](O[C@H]%12CC[C@@H]([C@@H](C)O%12)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C%11=C[C@@H]9%10)C)[C@@H]7OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 748 or 760 |
| Menge | 100 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?