Learn More
Euro Protection™ Spinelle Safety Shoes
Euro Protection™ Spinelle Safety Shoes are breathable, padded, and feature a steel toe cap for protection.
62.00 CHF - 69.00 CHF
Spezifikation
Farbe Gray, Orange
Auskleidungsmaterial Breathable 3D mesh lining
Material Leather
Sohleneigenschaften Removable, textile and foam insole, stainless steel, puncture-resistant sole, injected polyurethan midsole, polyurethane outsole.
Sohlenmaterial Polyurethane, Stainless Steel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12084405
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Euro Protection™
9SPIL41
41
62.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12004415
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Euro Protection™
9SPIL43
43
69.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Breathable upper.
  • Metal ventilation eyelets on the inner side.
  • Padded collar and tongue for snug fit.
  • Suede leather and mesh combination upper.
  • Breathable 3D mesh lining.
  • Removable, textile and foam insole.
  • Steel toe cap.
  • Stainless steel puncture resistant sole.
  • Injected polyurethane midsole.
  • Polyurethane outsole.
Spezifikation
Spezifikation
Gray, Orange
Leather
Polyurethane, Stainless Steel
583 g per shoe in size 8
Safety Shoe
Breathable 3D mesh lining
Removable, textile and foam insole, stainless steel, puncture-resistant sole, injected polyurethan midsole, polyurethane outsole.
Steel
EN ISO 20345 : 2011