Learn More
Euro Protection™ Spinelle Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 12084405
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
41
43
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12084405 41 -
12004415 43 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12084405 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 9SPIL41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.16 CHF
    30.49 CHF / 1 Stück
    Sparen 46.67 CHF
    60% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Euro Protection™ Spinelle Sicherheitsschuhe sind atmungsaktiv, gepolstert und verfügen über eine Stahlkappe zum Schutz.
  • Atmungsaktives Obermaterial.
  • Metallösen zur Belüftung an der Innenseite.
  • Gepolsterter Kragen und Zunge für optimalen Sitz.
  • Obermaterial aus einer Kombination aus Wildleder und Mesh.
  • Atmungsaktive 3D-Mesh-Auskleidung.
  • Entnehmbare Innensohle aus Textil und Schaumstoff.
  • Stahlkappe.
  • Sohle aus durchtrittsicherem Edelstahl.
  • Eingespritzte Polyurethan-Mittelsohle.
  • Polyurethan-Außensohle.
Spezifikation
Farbe Grau, Orange
Auskleidungsmaterial Atmungsaktives 3D-Mesh-Futter
Material Leather
Größe 41
Sohleneigenschaften Herausnehmbare Innensohle aus Textil und Schaumstoff, durchtrittsichere Sohle aus Edelstahl, eingespritzte Polyurethan-Zwischensohle, Polyurethan-Laufsohle.
Sohlenmaterial Polyurethane, Stainless Steel
Zehenmaterial Stahl
Gewicht (metrisch) 583 g pro Schuh in Größe 8
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345: 2011
Produkttyp Safety Shoe