Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ DNA-Kit für das Mikrobiom
Artikelnummer. 30057357 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30057357 50 Aufreinigungen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057357 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116553050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 CHF
    235.70 CHF / 1 Sets
    Sparen 12.30 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur einfachen und schnellen Isolierung mikrobieller genomischer DNA aus verschiedenen Proben. Lysing Matrix E und speziell formulierte Puffer für eine gründliche und vollständige mikrobielle Lyse mit FastPrep Instrumente.
  • SPINeasy Das DNA-Kit für das Mikrobiom ermöglicht die effiziente und unvoreingenommene Lyse von Mikroben, einschließlich grampositiver und gramnegativer Bakterien, Pilzen, Protozoen und Viren, die in verschiedenen Abstrich-, Körperflüssigkeits-, Stuhl-, Boden- und Wasserproben vorkommen.
  • Dieses Set verfügt über ein hocheffektives Lyse-System und eine Silicamembran-Spin-Säulen-Technologie. Unter Verwendung des speziell formulierten Puffers MB1 und der Lysematrix E in Kombination mit FastPrep Instrumente von MP Biomedicals Eine effiziente Lyse verschiedener Proben kann innerhalb von Sekunden erreicht werden.
  • Die im Kit enthaltenen Säulen MB und Kit-Puffer sind so konzipiert, dass sie in weniger Schritten genomische DNA mit hoher Ausbeute und Reinheit liefern, die für nachfolgende Anwendungen wie qPCR, Restriktionsverdau und Sequenzierung geeignet ist.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur und in trockener Umgebung lagern
Format Kit
Isolation Technology Spin-Säule
Probentyp Abstriche, Sputum, Körperflüssigkeiten, Stuhl und Umweltproben (z. B. Boden und Wasser)
Enthält Lysematrix E (50 Stück), RNase-A-Lösung (2 ml), Puffer MB1 (45 ml), Puffer MB2 (17 ml), Puffer MB3 (21 ml × 2), Puffer MB4 (28 ml), Puffer MB5 (20 ml × 2), Puffer MB6 (10 ml), Säule MB (50 Stück), 1,5-ml-Auffangröhrchen (50 Stück)
Produkttyp DNA Extraction Kit
Menge 50 Aufreinigungen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPINeasy DNA Kit for Microbiome
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, Guanidine Hydrochloride
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.