Learn More
Corning™ SPINX INSERT,NO MEMBRANE,NS,BK, (VE=1000Stck.)
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA aus einem Agarose-Gel in zwei Schritten:
- Exzision der Gel-Banden
- Zentrifugation im Spin-X-Röhrchen
- Geeignet für Volumen bis 500 μl
- Rückhaltevolumen <5 μl
- Hält einer relativen Zentrifugalbeschleunigung (RZB) bis 16,000 x g stand
- Zertifiziert pyrogenfrei sowie DNase-/RNase-frei
- Membranen aus Celluloseacetat ermöglichen schnelle Flussraten und bestechen durch geringe Proteinbindung
Bestellinformation
Nur Einsatz (Mikrofugenröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten).
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |