Learn More
Cytiva Zentrifugationsadapter für Schwerkraftsäulen
Artikelnummer. 11797819 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulentyp:
For PD MidiTrap G-25 Säule
For PD MiniTrap G-25 Säule
For PD-10 Entsalzungssäule
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulentyp Packungsgröße
11797819 For PD MiniTrap G-25 Säule 10 Stück
11717829 For PD-10 Entsalzungssäule 10 Stück
11707829 For PD MidiTrap G-25 Säule 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11797819 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28923243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.55 CHF
    16.43 CHF / 10 Stück
    Sparen 1.12 CHF
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Praktische und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit und dem Potenzial für einen hohen Durchsatz durch parallele Ausführung mehrerer Proben, hohe Entsalzungskapazität, Verwendung des Zentrifugationsprotokolls mit allen Schwerkraftsäulen.
  • Praktische Verbindungsstücke ermöglichen das Rotieren aller Schwerkraftsäulen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Praktische und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit und dem Potenzial für einen hohen Durchsatz durch parallele Ausführung mehrerer Proben, hohe Entsalzungskapazität, Verwendung des Zentrifugationsprotokolls mit allen Schwerkraftsäulen.
Material Polypropylen
Menge 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bequeme und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit für hohen Durchsatz bei der Verarbeitung mehrerer Proben in der PD MiniTrap G-25-Säule für die Zentrifugation
Typ Spin-Säulen-Adapter
Säulentyp For PD MiniTrap G-25 Säule