Learn More
Cytiva Zentrifugationsadapter für Schwerkraftsäulen
Artikelnummer. 11707829 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Säulentyp:
For PD MidiTrap G-25 Säule
For PD MiniTrap G-25 Säule
For PD-10 Entsalzungssäule
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11707829
Marke: Cytiva 28923244
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ringe aus Polypropylen zum Einsatz in Schwerkraftsäulen bei Anwendung des Zentrifugierprotokolls
  • Praktische Verbindungsstücke ermöglichen das Rotieren aller Schwerkraftsäulen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Praktische und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit und dem Potenzial für einen hohen Durchsatz durch parallele Ausführung mehrerer Proben, hohe Entsalzungskapazität, Verwendung des Zentrifugationsprotokolls mit allen Schwerkraftsäulen.
Material Polypropylen
Menge 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bequeme und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit für hohen Durchsatz bei der Verarbeitung mehrerer Proben in der PD MidiTrap G-25-Säule für die Zentrifugation
Typ Spin-Säulen-Adapter
Säulentyp For PD MidiTrap G-25 Säule