Learn More
Heidolph™ Spinne mit Kolben
Artikelnummer. 10025851 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotationsverdampfer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10025851 Rotationsverdampfer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10025851 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 1530000507
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
Ist mit einer Normverbindung NS 29/32 ausgestattet, aber auch mit Schliffverbindungen NS 24/29 erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas
Typ Spinne mit Kolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Aufnahmevermögen 5 Kolben (100 ml)
Volumen (metrisch) 100 ml (pro Kolben)