Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sphingosin-1-Phosphat
Artikelnummer. p-7070105
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15447829
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66459.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26993-30-6
Summenformel C18H38NO5P
Synonym D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Formelmasse 379.47
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Sphingosine-1-phosphate
Form Pulver
InChI-Schlüssel DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
IUPAC-Name {[(2S,3R,4E)-2-amino-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl]oxy}phosphonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 379.48
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sphingosine-1-phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sphingosine 1-phosphate