Learn More
KGW Isotherm™ Sphärische Dewargefäße
Artikelnummer. 10302861
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 1000mL
Gehäuse 5000mL
Gehäuse 10000mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10302861 Gehäuse 5000mL 1 Stück
10517901 Gehäuse 10000mL 1 Stück
10370822 Gehäuse 1000mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10302861 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 1273
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 260mm
Innenhöhe (metrisch) 110mm
Höhe (metrisch) 450mm
Kapazität (metrisch) Gehäuse 5000mL