Learn More
Bollé Safety Ersatzscheibe Gesichtsvisier
Beschreibung
Schützt vor Lichtbögen durch KurzschlüssePC-Scheibe 20,5 x 39,4 cmSchützt gegen Stoß mit hoher Energie (Kennzeichnung A)
Spezifikation
Spezifikation
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonat |