missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPEX™ SamplePrep Stainless-Steel Grinding Balls, 4 - 11 mm Diameter

Accessory for use with Geno/Grinder™

Marke:  SPEX™ SamplePrep 2150

Additional Details : Gewicht : 3.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12145950

Menge Preis
1 1401.58 CHF / 5000 Stück
3 1177.19 CHF / 5000 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 09-09-2021

Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Edelstahl 440C
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
  • Geeignet für das Mahlen von Proben im Geno/Grinder
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
0,4 cm
Edelstahl 440 C
Mahlkugel
0.16 Zoll
Ideal zum Mahlen kleiner Gewebeproben
Mahlkugelspender von Geno/Grinder™
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate