Learn More
Cole-Parmer™ X4 Replacement centre cylinders For mid size vial set, polycarbonate
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mittelgroßes, Cr-freies, Mahlfläschchen-Set mit Poly-Fläschchen
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
- Als Einwegprodukt erhältlich. Kann auch mit heißem Wasser und Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
- Der durchsichtige Mittelzylinder aus Kunststoff ermöglicht eine Sichtprüfung des Mahlvorgangs.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mittlerer Zylinder |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mittelgroßes, Cr-freies, Mahlfläschchen-Set mit Poly-Fläschchen |
| Material | Polycarbonat |
| Verpackungsmenge | 4 Pk. |