Learn More
Cole-Parmer™ Mittelgroßes Mahlfläschchen-Set
Artikelnummer. 12898340 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 12898340
Marke: Cole-Parmer™ 6881
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Includes
Ein 6881P Mid-Size Stainless-steel Impactor, zwei 6881E Mid-Size Stainless-steel End Plugs und eine Packung 6881C4 Mid-Size Polycarbonate Center Cylinders
Benötigt
886 Mid-Size Grinding Vial Adapter zum Mahlen im 6870 Large Freezer/Mill und 6884 Mid-Size Grinding Vial Adapter für den Large Extractor/Vial Opener.
Ideal für die Vermahlung von Proben wie pflanzlichem und tierischem Gewebe, Samen, Polymeren, Pharmazeutika, Textilien, Haaren und Knochen
Das mittelgroße Mahlschalen-Set enthält alles, was man für eine vollständige Mahlschalen braucht, sowie drei Ersatz-Einführzylinder aus Polycarbonat.
  • In Verbindung mit dem mittelgroßen Mahlschalen-Adapter 6686 wird jeweils eine Probe im Large Freezer/Mill™ gemahlen
  • Probenmahlkapazität 3 bis 25 g (25 ml)
  • Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
  • Geschlossene Mahlfläschchen verhindern eine Kreuzkontamination der Probe, halten flüchtige Substanzen zurück und dämmen gefährliche bzw. kritische Proben ein.
  • Der durchsichtige Mittelzylinder aus Kunststoff ermöglicht eine Sichtprüfung des Mahlvorgangs.
  • Endstopfen und Impaktor aus Edelstahl sind autoklavierbar und wiederverwendbar
  • Mittelzylinder aus Polycarbonat können einmal verwendet oder mit heißem Wasser bzw. Reinigungsmittel oder RNase/DNase-freier Lösung gereinigt werden.
  • Kann mit dem großen Extractor/Fläschchenöffner 6804 in Verbindung mit dem mittelgroßen Mahlschalen-Adapter 6884 verwendet werden.
Spezifikation
Produkttyp Schleif-Set
Kapazität (angloamerikanisch) 0,10 bis 0,88 oz.
Kapazität (metrisch) 3 bis 25 g
Zur Verwendung mit (Geräte) Großer Extraktor/Fläschchenöffner in Verbindung mit einem mittelgroßen Adapter für Mahlschalen
Enthält 1 mittelgroßer Edelstahl-Impaktor, 2 mittlere Endstopfen aus Edelstahl und mittlere Mittelzylinder aus Polycarbonat
Material Polycarbonat
Material (sekundär) Edelstahl
Probenvolumen (angloamerikanisch) 0.84 oz.
Probenvolumen (metrisch) 25 mL
Größe Mittlere Größe