Learn More
Cole-Parmer™ Replacement centre cylinders For large vial set, Stainless steel
Artikelnummer. 15300482 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15300482
Marke: Cole-Parmer™ 6802
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternativer Mittelzylinder aus Edelstahl für 6801 großes Mahlschalen-Set
  • Ersetzt Mittelzylinder aus Polycarbonat, wenn Proben nicht mit Kunststoff in Berührung kommen dürfen.
  • Aus unmagnetischem 440C-Edelstahl
  • Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Produkttyp Mittlerer Zylinder
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ersetzt Polycarbonatzylinder, wenn der Probenkontakt mit Kunststoff nicht verwendet werden kann
Zur Verwendung mit (Geräte) 6801 Großes Set Durchstechflaschen (61043-10)
Material Edelstahl (440 C)
Verpackungsmenge Je 1