Learn More
Cole-Parmer™ PISTEL FUER 78137
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Verpackungsmenge:
Je 1
Beschreibung
- Aus 440C-Edelstahl
- Hält Temperaturen mit Flüssigstickstoff stand
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Impaktor |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 6801 Großes Durchstechflaschen-Set (61043-09) von SpexSamplePrep Gefrierschrank/Mühle mit großem Fassungsvermögen |
| Material | Edelstahl (440 C) |
| Verpackungsmenge | Je 1 |