Learn More
Cole-Parmer™ End plug extractor For use with large vials
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
:
Set aus Extraktor und Fläschchenöffner
Beschreibung
- Leichteres Öffnen von Fläschchen mit Kaltvermahlung unmittelbar nach der Entnahme aus dem großen 6870-Tiefkühlgerät/Mühle
- Der Hebel hilft beim Entfernen von Endstopfen aus den Mittelzylindern großer und mittelgroßer Mahlschalen.
- Mit folgenden großen Mahlschalen kompatibel: Großes Mahlschalen-Set 6801 und großes Mahlschalen-Set 6871 mit geringem Chromgehalt
- Bei Einsatz in Verbindung mit dem 6884-Adapter für mittelgroße Mahlschalen mit folgenden mittelgroßen Mahlschalen kompatibel: Mittelgroßes Mahlschalen-Set 6881, mittelgroßes Mahlschalen-Set 6883 mit geringem Chromgehalt und mittelgroßes Polyschalen-Set 6885
- Im Lieferumfang des Zubehörpakets 6870L für große Mahlschalen enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatzextraktionswerkzeug |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernen von Endstopfen aus den Mittelzylindern großer und mittelgroßer Mahlschalen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mahlfläschchen-Set (groß, mittelgroß), Cr-freie Mahlfläschchen (groß, mittelgroß) von Spex SamplePrep Gefriergerät/Mühle mit großem Fassungsvermögen |